Hexano (mezcla de isómeros), extra seco 99.9%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanes, Isohexane
610371000 610370010
610371000.EA 33.3 EUR
610371000. 610370010.
Hexano (mezcla de isómeros), extra seco 99.9%, AcroSeal®
Hexano (mezcla de isómeros)
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.659 g/cm³
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179311
Núm. CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Assay ≥99.9 % total C6 isomers
Water ≤50 ppm