n-Hexano ≥95%, Environmental Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 95+%
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
Merck Reference: 14,4694
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009520
Pesticide residue, environmental and GC analysis
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Pto. Ebullición: 69 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,659 Pto. de inflamación: –23 °C (–9F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009520 Núm. CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Índice Merck: 14,4694 |