n-Hexano, anhydrous
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
43263.K2 43263.AK
43263.K2EA 171 EUR
43263.K2 43263.AK
n-Hexano, anhydrous
n-Hexano
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 69 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.659
Pto. de inflamación: –23 °C (–9 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM