Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (por GC), AR® ACS para histología, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
8668-26EA 0 EUR
8668-26 8668-22 8668-06
Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (por GC), AR® ACS para histología, Macron Fine Chemicals™
Xileno (mezcla de isómeros)
ACS—Reagents meeting the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagents. The specifications listed in this catalog are based on the ACS Reagent Chemicals Tenth Edition.  
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC) ≥98.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅) ≤25 %
ACS - Particulate Contamination Passes Test
ACS - Residue after Evaporation ≤0.002 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.0005 %
ACS - Water (H₂O) ≤0.02 %
Appearance (clear, colorless liquid)
Date Received: / /
Date Opened: / /