n-Hexano ≥95% (por GC), CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34412-7L 34412-2.5L
34412-7LEA 486 EUR
34412-7L 34412-2.5L
n-Hexano ≥95% (por GC), CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
n-Hexano
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 66…69 °C(1.013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7.4 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
Vapor Density ~3 (vs air)
Vapor Pressure 5.2 psi ( 37.7 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %