n-Hexano ≥97.0% (por GC), CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L 34859-200L
34859-45LEA 6780 EUR
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L HONC34859-200L
n-Hexano ≥97.0% (por GC), CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
n-Hexano
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 66…69 °C(1.013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7.4 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 97.00 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.010 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 225 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.7
Absorbance at 210 nm Max. 0.3
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
IR spectrum complying
Peroxides JP complying
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Vapor Density ~3 (vs air)