n-Hexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04372.0500
1.04372.2500
1.04372.0500EA
121
EUR
1.04372.0500
1.04372.2500
n-Hexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
n-Hexano
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –94,3 °C Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –22 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009520 Núm. CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Índice Merck: 13,04712 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | ≥99.0% |
Evaporation Residue | ≤0.0002% |
Water | ≤0.005% |
Color | ≤10 Hazen |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Fluorescence (as quinine at 254 nm) | ≤1.0 ppb |
Fluorescence (as quinine at 365 nm) | ≤1.0 ppb |
Transmission (at 195 nm) | ≥10% |
Transmission (at 210 nm) | ≥60% |
Transmission (at 217 nm) | ≥80% |
Transmission (at 225 nm) | ≥90% |
Transmission (from 245 nm) | ≥98% |
Absorbance (at 195 nm) | ≤1.00 |
Absorbance (at 210 nm) | ≤0.22 |
Absorbance (at 217 nm) | ≤0.10 |
Absorbance (at 225 nm) | ≤0.05 |
Absorbance (from 245 nm) | ≤0.01 |
Meet the requirements of 'Specific use spectroscopy' according Reag. Ph. Eur. |