n-Hexano, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04374.1000 1.04374.2500 1.04374.6025 1.04374.2511 1.04374.4000
1.04374.1000EA 113 EUR
1.04374.1000 1.04374.2500 1.04374.6025 1.04374.2511 1.04374.4000
n-Hexano, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 96.0 %
Purity Σ hexane isomers + methylcyclopentane (GC) ≥ 98.5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Water-soluble titrable acid ≤ 0.0003 meq/g
Refractive index (n 20/D) 1.375 - 1.376
Density (d 20 °C/20 °C) 0.659 - 0.663
Boiling range (min.95 %) 67 - 69 °C
Transmission (between 260 nm and 420 nm) ≥ 97 %
Thiophene conforms
Aromatics (as benzene) ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S) ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances conforms
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.01 %