n-Hexano, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
1.07023.2511EA 171 EUR
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
n-Hexano, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
n-Hexano
Merck Millipore offers EMPARTA® grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM