Hexano (mezcla de isómeros), TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexanes, Isohexane
24574.323EA 77.9 EUR
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Hexano (mezcla de isómeros), TECHNICAL
Hexano (mezcla de isómeros)
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179311
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm