n-Hexano, anhidro (max. 0,01% H2O) ≥95%, GPR RECTAPUR® para síntesis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24580.290EA 64.9 EUR
24580.290 24580.324 24580.460 24580.550
n-Hexano, anhidro (max. 0,01% H2O) ≥95%, GPR RECTAPUR® para síntesis
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 69
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
IR: 01-2119480412-44
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm