n-Nonadecano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-nonadecane
L05701.14
L05701.22
L05701.14EA
41.2
EUR
L05701.14
L05701.22
n-Nonadecano ≥99%
n-Nonadecano
Purity: 99%
CAS No.: 629-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17CH3
Formula Weight: 268.53
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 330-331°
Beilstein Reference: 1742892
MDL No.: MFCD00009012
Formula:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Pto. Ebullición: 330…331 °C Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 0,786 Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009012 Núm. CAS: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |