n-Nonadecano, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-nonadecane
MQ100
74158-1G 74158-5G
74158-1GEA 23.3 EUR
74158-1G 74158-5G
n-Nonadecano, Supelco®
n-Nonadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268.53 g/mol
Pto. Ebullición: 329.7
Pto. de fusión: 32.5
Densidad: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009012
Núm. CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04de4ba35a4af2a5beef17009e6a5176edae15b&vid=6891660a5fcf1a7cf224756156004b5284d3e169&prid=web&clid=SAPDAM