n-Nonano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
A16177.0FEA
697
EUR
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
n-Nonano ≥99%
n-Nonano
Purity: 99%
CAS No.: 111-84-2
Molecular Formula: C9H20
Formula Weight: 128.26
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4054
Melting Point: -53°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1696917
UN No.: 1920
MDL No.: MFCD00009574
Formula:
H₃C(CH₂)₇CH₃ MW: 128,26 g/mol Pto. Ebullición: 150…152 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,718 Pto. de inflamación: 31 °C (87 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009574 Núm. CAS: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3,III |