Buretas compactas, llave de paso de PTFE intercambiable, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
13906 13903 13908
BRND13906EA 78.7 EUR
BRND13906 BRND13903 BRND13908
Buretas compactas, llave de paso de PTFE intercambiable, SILBERBRAND
Buretas
AR-GLAS®.
  • Calibrado para entregar (TD, Ex)
  • Franja Schellbach
  • Distancia reducida entre las marcas de subdivisión
Límites de error según la clase B.
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información de suministro: Se suministra como tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión.