n-Nonano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
8.06838.0100EA 66 EUR
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
n-Nonano para síntesis, Sigma-Aldrich®
n-Nonano
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Pto. Ebullición: 151 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009574
Núm. CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -53 °C
Molar Mass 128.25 g/mol
Boiling Point 151 °C
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C