Calorímetros, C 200
Proveedor: IKA
8802500 10002387
431-2900EA 25970 EUR
431-2900 IKAA10002387
Calorímetros, C 200
Calorímetros
Calorímetro semiautomático, compacto y reducido, para determinar los valores caloríficos de muestras líquidas y sólidas.
  • Llenado y ventilación manual del oxígeno, preparación manual del agua
  • Incluye unidad de alimentación externa, es compatible con todos los voltajes, desde 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz; el calorímetro se alimenta con un voltaje operativo bajo de 24 V de CC
  • Adecuado para usar con el software para calorímetros Calwin C 5040: control y visualización del procedimiento de medición
Adecuado para fines educativos (por ejemplo, escuelas técnicas o universidades) y para laboratorios industriales comerciales con un número bajo de muestras. Los cuatro procedimientos de prueba diferentes (isoperibol, dinámico, controlado por tiempo [ignición y cálculo automáticos del valor calorífico] o ignición manual dependiente del usuario y cálculos manuales) le permiten adaptarse a diferentes tareas.
Información de suministro: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.