Raw fibre extractors
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
SA30520201 SA30520200 SA30530200 SA30530201
VELPSA30520201EA 6250 EUR
VELPSA30520201 VELPSA30520200 VELPSA30530200 VELPSA30530201
Raw fibre extractors
Aparatos de extracción Sistemas para la determinación de fibra
La determinación de fibra cruda es útil para aspectos nutricionales, económicos y legislativos en la industria alimentaria, donde el contenido de fibra es a menudo un requisito para el etiquetado de alimentos envasados. Las unidades FIWE proporcionan un proceso semiautomático para cumplir con los requisitos de las metodologías ADF, NDF, Weende y Van Soest.
  • Análisis rápido, resultados confiables y alta reproducibilidad
  • Realiza extracciones simples o secuenciales que incluyen ebullición, enjuague y filtración
  • Extracción de muestras con bomba de aire
  • Descarga de reactivos con bomba peristáltica
Información de suministro: Las unidades FIWE se suministran con protector térmico, placa calefactora de dos plazas, tipo RC2, botellas de vidrio para reactivos, crisoles de vidrio (tres o seis), soporte para crisoles, pinzas para crisoles, tubo de entrada, tubo de PVC.