n-Octadecano ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
44301.A1
44301.A7
44301.A1EA
81
EUR
44301.A1
44301.A7
n-Octadecano ≥90%, tech.
n-Octadecano
Purity: 90%
CAS No.: 593-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3
Formula Weight: 254.50
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Crystalline mass/melt
Density: 0.782
Refractive Index: 1.4390
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 28°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00009007
Formula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₃ Pto. Ebullición: 317 °C Pto. de fusión: 28 °C Densidad: 0,782 Pto. de inflamación: 166 °C (330 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009007 Núm. CAS: 593-45-3 EINECS: 209-790-3 |