Buretas automáticas, modelo Pellet, sin llave de paso intermedia, franja Schellbach, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
21911 21912 21913
BRND21911EA 236 EUR
BRND21911 BRND21912 BRND21913
Buretas automáticas, modelo Pellet, sin llave de paso intermedia, franja Schellbach, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase B.
  • Calibrado para entregar 'TD, Ex'
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las graduaciones principales
  • Puesta a cero automática, llave de paso con válvula de aguja y husillo de PTFE, sin llave de paso intermedia
Certificaciones: DIN EN ISO 385