n-Octadecano, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74691-5G
74691-5GEA 165 EUR
74691-5G
n-Octadecano, Supelco®
n-Octadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Pto. Ebullición: 316,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009007
Núm. CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253a27d5cee6ba584bcf5b8c9c67cbd0e0ff09c&vid=b86b2ada1ebc7d55b422100ec892e56597775a3c&prid=web&clid=SAPDAM