trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
117220250 117221000
ACRO117220250EA 96.1 EUR
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno 99%
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno
Formula: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Pto. de fusión: 151…154 °C
Número MDL: MFCD00004791
Núm. CAS: 538-81-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C