3-Aminopropino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Prop-2-inilamina
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 90.9 EUR
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
3-Aminopropino 99%
3-Aminopropino
Formula: C₃H₅N
MW: 55.08 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.86 g/cm³
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008198
Núm. CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %