3-Aminopropino clorhidrato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131470010 131470100
ACRO131470010EA 47.6 EUR
ACRO131470010 ACRO131470100
3-Aminopropino clorhidrato 95%
3-Aminopropino clorhidrato
Formula: C₃H₆ClN
Pto. de fusión: 175…182 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012907
Núm. CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %