1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139710050 139710250
ACRO139710050EA 69.4 EUR
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol 90%
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₄H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 104…105 °C (745 mmHg)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000441
Núm. CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %