1-Acetilimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
169500250 169501000
ACRO169500250EA 47.3 EUR
ACRO169500250 ACRO169501000
1-Acetilimidazol 98%
1-Acetilimidazol
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 93…96 °C
Número MDL: MFCD00005287
Núm. CAS: 2466-76-4
EINECS: 219-577-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to tan Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure