1-(Trimetilsilil)prop-1-ino 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 41.6 EUR
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimetilsilil)prop-1-ino 98%
1-(Trimetilsilil)prop-1-ino
Formula: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009271
Núm. CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %