1H,1H-Pentadecafluorooctan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Perfluorooctan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctan-1-ol
277260050 277260250
ACRO277260050EA 49.4 EUR
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluorooctan-1-ol 98%
1H,1H-Pentadecafluorooctan-1-ol
Formula: C₈H₃F₁₅O
MW: 400,09 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (100hPa)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004675
Núm. CAS: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %