trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 55.5 EUR
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% estabilizado
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 30.5…31.5 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002925
Núm. CAS: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol