2,4-Hexadieno (Mezcla de isómeros) 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexa-2,4-dieno
346670010 346670050
ACRO346670010EA 46.7 EUR
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadieno (Mezcla de isómeros) 90% tech.
2,4-Hexadieno
Formula: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Pto. Ebullición: 82
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0.72 g/cm³
Pto. de inflamación: –8 °C
Número MDL: MFCD00009297
Núm. CAS: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %