3-(Trimetilsilil)prop-1-ino 80-90% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
366630010 366630050
ACRO366630010EA 219 EUR
ACRO366630010 ACRO366630050
3-(Trimetilsilil)prop-1-ino 80-90% estabilizado
3-(Trimetilsilil)prop-1-ino
Formula: C₆H₁₂Si
Pto. Ebullición: 91…93 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042922
Núm. CAS: 13361-64-3
EINECS: 236-427-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 80 to 90 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone