3-Fenil-1-propino 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Propinilbenceno
376800010 376800050 376800250
ACRO376800010EA 80.1 EUR
ACRO376800010 ACRO376800050 ACRO376800250
3-Fenil-1-propino 97% estabilizado
3-Fenil-1-propino
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 75 °C (20 mmHg)
Densidad: 0,934 g/cm³
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134431
Núm. CAS: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 to 400 ppm BHT