3,3-Dietoxipropino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 24.8 EUR
ACRO382920010 ACRO382920050
3,3-Dietoxipropino 98%
3,3-Dietoxipropino
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 137…139 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.894 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009237
Núm. CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %