(Prop-2-iniloxi)benceno 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
392730050 392730250
ACRO392730050EA 63.5 EUR
ACRO392730050 ACRO392730250
(Prop-2-iniloxi)benceno 97+%
(Prop-2-iniloxi)benceno
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 89…90 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048107
Núm. CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %