Sulfato de cobalto hidrato (≥20,8% Co)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) sulfato hidrato
11340.30 11340.A1
11340.30EA 106 EUR
11340.30 11340.A1
Sulfato de cobalto hidrato (≥20,8% Co)
Sulfato de cobalto hidrato
CAS No.: 60459-08-7 Molecular Formula: CoO4S.xH2O Formula Weight: 154.99(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-orange Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol MDL No.: MFCD00149657
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
Formula: CoO₄S·H₂O
MW: 173.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149657
Núm. CAS: 60459-08-7
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02510