3-Aminopropino clorhidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Prop-2-inilamina clorhidrato
43775.03
43775.06
43775.03EA
37.9
EUR
43775.03
43775.06
3-Aminopropino clorhidrato ≥95%
3-Aminopropino clorhidrato
Purity: 95%
CAS No.: 15430-52-1
Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl
Formula Weight: 91.54
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012907
Formula:
C₃H₆ClN MW: 91.54 g/mol Pto. de fusión: 179…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012907 Núm. CAS: 15430-52-1 EINECS: 239-440-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II |