Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium cobaltous sulphate hexahydrate, di-Ammonium cobalt (II) sulphate hexahydrate
43902.22
43902.36
43902.22EA
159
EUR
43902.22
43902.36
Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato ≥99%
Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 13586-38-4
Molecular Formula: H8CoN2O8S2.6H2O
Formula Weight: 395.22 (287.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.902
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 120° dec.
Solubility: Soluble in water, Insoluble in alcohol
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00151049
As spectroscopic standard, cobalt plating, catalysis, ceramics
Formula:
H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.) Densidad: 1,902 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151049 Núm. CAS: 13586-38-4 EINECS: 237-043-1 ADR: 9,III |