(Prop-2-iniloxi)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
43923.03
43923.06
43923.14
43923.03EA
41
EUR
43923.03
43923.06
43923.14
(Prop-2-iniloxi)benceno ≥97%
(Prop-2-iniloxi)benceno
Purity: 97%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Formula:
C₉H₈O Pto. Ebullición: 89…90 °C (14 mmHg) Densidad: 1,030 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048107 Núm. CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |