Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium cobaltous sulphate hexahydrate, di-Ammonium cobalt (II) sulphate hexahydrate
A10627.14 A10627.22 A10627.36
A10627.14EA 43 EUR
A10627.14 A10627.22 A10627.36
Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato ≥98%
Amonio cobalto (II) sulfato hexahidrato
Purity: 98% CAS No.: 13586-38-4 Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O Formula Weight: 395.21 (287.13anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 120° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151049
Formula: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
MW: 395.23 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.)
Densidad: 1.902
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151049
Núm. CAS: 13586-38-4
EINECS: 237-043-1
ADR: 9 III