4'-Fenoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fenoxifenil)etan-1-ona
A12392.14 A12392.22 A12392.06
A12392.14EA 125 EUR
A12392.14 A12392.22 A12392.06
4'-Fenoxiacetofenona ≥98%
4'-Fenoxiacetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 5031-78-7 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 2049295 MDL No.: MFCD00008744
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008744
Núm. CAS: 5031-78-7