4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-6-nitro-o-toluidina
A14319.14
A14319.06
A14319.14EA
255
EUR
A14319.14
A14319.06
4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina ≥97%
4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 77811-44-0
Molecular Formula: C7H7BrN2O2
Formula Weight: 231.06
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 3530524
Formula:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231.05 g/mol Pto. de fusión: 143…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052919 Núm. CAS: 77811-44-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III |