2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Hidroxi-4,6-dimetoxifenil)etan-1-ona
A14585.03
A14585.06
A14585.03EA
54.6
EUR
A14585.03
A14585.06
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona ≥98%
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 90-24-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 185°/20mm
Merck Reference: 14,10067
MDL No.: MFCD00017243
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 Pto. Ebullición: 185 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 80…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017243 Núm. CAS: 90-24-4 EINECS: 201-978-3 |