3-Bromopropino ≥80% in toluene estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
A16580.ADEA
55
EUR
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
3-Bromopropino ≥80% in toluene estabilizado
3-Bromopropino
CAS No.: 106-96-7
Molecular Formula: HC≡CCH2Br
Formula Weight: 118.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: -61°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 605309
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000241
Formula:
C₃H₃Br Pto. Ebullición: 88…90 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 1,335 Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000241 Núm. CAS: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 2924 ADR: 3,II |