DL-α-Tocoferol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 10191-41-0
Molecular Formula: C29H50O2
Formula Weight: 430.72
Flash Point: 240°(464°F)
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.5050
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-220°/0.1mm
Beilstein Reference: 94012
Merck Reference: 14,10021
MDL No.: MFCD00072051
Formula:
C₂₉H₅₀O₂ Pto. Ebullición: 200…220 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 2…4 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00072051 Núm. CAS: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 Índice Merck: 14,10021 |