4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoro-1-fenilbutano-1,3-diona
A17110.14
A17110.22
A17110.14EA
74.9
EUR
A17110.14
A17110.22
4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona ≥98%
4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 326-06-7
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1875083
MDL No.: MFCD00000425
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216,16 g/mol Pto. Ebullición: 224 °C Pto. de fusión: 37…40 °C Densidad: 1,113 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000425 Núm. CAS: 326-06-7 EINECS: 206-307-8 |