trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17531.06
A17531.14
A17531.22
A17531.06EA
29
EUR
A17531.06
A17531.14
A17531.22
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno ≥98%
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno
Purity: 98+%
CAS No.: 538-81-8
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
Boiling Point: 350°/720mm
Beilstein Reference: 1905937
Merck Reference: 14,3320
MDL No.: MFCD00004791
Formula:
C₁₆H₁₄ Pto. Ebullición: 350 °C (720 mmHg) Pto. de fusión: 151…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004791 Núm. CAS: 538-81-8 EINECS: 212-952-6 Índice Merck: 14,3320 |