(Prop-2-iniloxi)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
A18272.03
A18272.06
A18272.14
A18272.03EA
42.8
EUR
A18272.03
A18272.06
A18272.14
(Prop-2-iniloxi)benceno ≥98%
(Prop-2-iniloxi)benceno
Purity: 98+%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Formula:
C₉H₈O Pto. Ebullición: 89…90 °C (14 mmHg) Densidad: 1,030 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) |
Número MDL:
MFCD00048107 Núm. CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |