1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18369.06
A18369.14
A18369.22
A18369.06EA
66.3
EUR
A18369.06
A18369.14
A18369.22
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol tech. 90%, grado técnico
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Purity: 90%
CAS No.: 431-46-9
Molecular Formula: C3H5F3O2
Formula Weight: 130.07
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3330
Boiling Point: 96°
Beilstein Reference: 1737758
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00013572
Formula:
C₃H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 96 °C Densidad: 1,360 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013572 Núm. CAS: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |