1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20156.18
B20156.09
B20156.30
B20156.18EA
220
EUR
B20156.18
B20156.09
B20156.30
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol ≥97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Formula:
C₈H₅F₁₃O Pto. Ebullición: 90 °C (20 mmHg) Densidad: 1,68 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042143 Núm. CAS: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |