Cobalto (II) tiocianato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ditiocianato de cobalto
B23460.30 B23460.09 B23460.18
B23460.30EA 778 EUR
B23460.30 B23460.09 B23460.18
Cobalto (II) tiocianato ≥98%
Cobalto (II) tiocianato
Purity: 98+% CAS No.: 3017-60-5 Molecular Formula: C2CoN2S2 Formula Weight: 175.10 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010937
Formula: C₂CoN₂S₂
MW: 175,1 g/mol
Densidad: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010937
Núm. CAS: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8
ADR: 9,III